Läs mer
Amifampridin, Mikromol™
Beskrivning
Amifampridin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amifampridin |
| CAS | 54-96-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Amifampridin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H7 N3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3,4-Pyridinediamine, Pyridine, 3,4-diamino- (6CI,7CI,8CI), 3,4-DAP, 3,4-Diaminopyridine, 4,5-Diaminopyridine, Amifampridine, DAP, NSC 521760, Pyridine-4,5-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8) |
| LEDER | Nc1ccncc1N |
| IUPAC-namn | pyridine-3,4-diamine |
| Visa mer |