Läs mer
Amifloxacin, MedChemExpress
Produktkod. 16473239
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473239 1 mg
16422458 5 mg
16410259 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16473239 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00221
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Amifloxacin (Win49375) is a synthetic antibacterial agent of the quinolone class.
Amifloxacin (Win49375) is a synthetic antibacterial agent of the quinolone class.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amifloxacin
Fysisk form Solid
CAS 86393-37-5
Färg Light Yellow
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H19FN4O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Win49375
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (149.54 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH)
LEDER O=C(C1=CN(NC)C2=C(C=C(F)C(N3CCN(C)CC3)=C2)C1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 334.35
Formel vikt 334.35
Procent renhet 99.23%