Läs mer
Amifostine Thiol Dihydrochloride >90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amifostine Thiol 2-[(3-aminopropyl)amino]ethanethiol, dihydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14N2S.2ClH/c6-2-1-3-7-4-5-8;;/h7-8H,1-6H2;2*1H |
| Formel vikt | 206.0411 |