Läs mer
Amifostine thiol dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16473878
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16473878 10 mg 10mg
16426607 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16473878 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103640
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Amifostine thiol (WR-1065) dihydrochloride can protect normal tissues from the toxic effects of certain cancer drugs and activate p53 through a JNK-dependent signaling pathway.
Amifostine thiol (WR-1065) dihydrochloride can protect normal tissues from the toxic effects of certain cancer drugs and activate p53 through a JNK-dependent signaling pathway.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amifostine thiol dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 14653-77-1
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H16Cl2N2S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym WR-1065 dihydrochloride
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (482.72 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (120.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER NCCCNCCS.Cl.Cl
Molekylvikt (g/mol) 207.16
Formel vikt 207.16
Procent renhet 98.0%