Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Amifostin trihydrat
Produktkod. 16631852 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16631852 250 mg -
16621852 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16631852 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463102500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112901-68-5 | C5H21N2O6PS | 268.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112901-68-5
Molekylformel C5H21N2O6PS
Molekylvikt (g/mol) 268.26
InChI-nyckel TXQPXJKRNHJWAX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ({2-[(3-aminopropyl)amino]etyl}sulfanyl)fosfonsyratrihydrat
LEDER O.O.O.NCCCNCCSP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amifostine trihydrate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 268.27
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.