Läs mer
AMIGO3 Antibody (CL11023) [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™
Produktkod. 30529688 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30529688 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30529688 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP344230DL594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
AMIGO3 Monoclonal antibody specifically detects AMIGO3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen AMIGO3
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona CL11023
Konjugera DyLight 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias adhesion molecule with Ig-like domain 3, ALI3, Alivin-3, AMIGO-3, amphoterin-induced gene and ORF 3, amphoterin-induced protein 3, KIAA1851, MGC120552
Värd art Mouse
Immunogen This antibody was generated using a synthetic peptide of Q86WK7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 386724
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1