Läs mer
Melford Amikacin
Beskrivning
Amikacin är ett aminoglykosidantibiotikum.
Amikacin är ett aminoglykosidantibiotikum. Det används ofta i mikrobiologiska och molekylärbiologiska laboratorier och fungerar genom att hämma bakteriell proteinsyntes. Dessutom binder den till den 30S ribosomala subenheten av bakterier, vilket leder till felläsning av mRNA och i slutändan förhindrar syntesen av bakteriella proteiner. På grund av sin verkningsmekanism är amikacin effektivt mot ett stort antal gramnegativa och vissa grampositiva bakterier.
Används vanligtvis som ett selektivt medel i cellodling och molekylärbiologiska experiment. Kan inkluderas i odlingsmedia för att selektivt odla celler som har modifierats genetiskt för att uttrycka resistens mot detta antibiotikum. Detta uppnås ofta genom att introducera en plasmid eller vektor som innehåller en amikacinresistensgen i cellerna.Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amikacin |
| CAS | 37517-28-5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C22H43N5O13 |