Läs mer
Melford Amikacin
Produktkod. 30018009
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018009 5 g
30018007 1 g
30018008 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018009 Leverantör Melford Leverantörsnummer A205305.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Amikacin är ett aminoglykosidantibiotikum.
Amikacin är ett aminoglykosidantibiotikum. Det används ofta i mikrobiologiska och molekylärbiologiska laboratorier och fungerar genom att hämma bakteriell proteinsyntes. Dessutom binder den till den 30S ribosomala subenheten av bakterier, vilket leder till felläsning av mRNA och i slutändan förhindrar syntesen av bakteriella proteiner. På grund av sin verkningsmekanism är amikacin effektivt mot ett stort antal gramnegativa och vissa grampositiva bakterier.
Används vanligtvis som ett selektivt medel i cellodling och molekylärbiologiska experiment. Kan inkluderas i odlingsmedia för att selektivt odla celler som har modifierats genetiskt för att uttrycka resistens mot detta antibiotikum. Detta uppnås ofta genom att introducera en plasmid eller vektor som innehåller en amikacinresistensgen i cellerna.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amikacin
CAS 37517-28-5
Kvantitet 5 g
Molekylformel C22H43N5O13