Läs mer
Melford Amikacindisulfat
Beskrivning
Amikacin disulfat är ett antibiotikum som tillhör aminoglykosidklassen.
Används i mikrobiologiska experiment för att hämma tillväxten av bakterier i cellkulturer eller för att selektera celler som innehåller antibiotikaresistensgener. Det är särskilt effektivt mot vissa bakteriestammar som är resistenta mot andra antibiotika.
Forskare kan använda amikacindisulfat i studier som involverar bakterieinfektioner, testning av antibiotikakänslighet och andra experiment där selektiv hämning av bakterietillväxt krävs.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amikacin Disulfate |
| CAS | 39831-55-5 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | C22H43N5O13-2H2SO4 |
| Kvalitet | USP |