Läs mer
Amikacin disulfate, MedChemExpress
Produktkod. p-200099161
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 g
5 g
Produktkod. 16440968
Brand: Medchem Express HYB0509B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Amikacin disulfate (BAY 41-6551 dissulfate) is an aminoglycoside antibiotic and a semisynthetic analog of kanamycin.
Amikacin disulfate is bactericidal, acting directly on the 30S and 50S bacerial ribosomal subunits to inhibit protein synthesis. Amikacin disulfate is very active against most Gram-negative bacteria including gentamicin- and tobramycin-resistant strains. Amikacin disulfate also inhibits the infections caused by susceptible Nocardia and nontuberculous mycobacteria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amikacin disulfate
CAS 39831-55-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H47N5O21S2
Kvantitet 5 g
Synonym BAY 41-6551 disulfate
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (127.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.O[C@@H]1[C@H]([C@@H](C[C@H](N)[C@H]1O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)([H])O[C@@H]2CN)NC([C@@H](O)CCN)=O)O[C@@]([C@@H]([C@@H](N)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO
Molekylvikt (g/mol) 781.76
Formel vikt 781.76
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.