Läs mer
Amikacin disulfat salt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15589343 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15589343 5 g 5g
15599343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15589343 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 455190050
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 39831-55-5
Molekylformel C22H47N5O21S2
Molekylvikt (g/mol) 781.75
MDL-nummer MFCD00167475,MFCD00167475
InChI-nyckel FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
PubChem CID 134129615
IUPAC-namn (2S)-4-amino-N-[(lR,2S,3S,4S,5S)-5-amino-2-[(2S,3S,4S,5S,6S)-4-amino-3,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi- 4-[(2R,3S,4S,5S,6S)-6-(aminometyl)-3,4,5-trihydroxioxan-2-yl]oxi-3-hydroxicyklohexyl]-2-hydroxibutanamid; svavelsyra syra
LEDER OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]1O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Amikacin disulfate salt
Smältpunkt 220.0°C to 230.0°C
pH 2 to 4 (1% aq. soln.)
Förlust vid torkning 13% max. (110°C, 3 h, 5 mm Hg)
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: ca 50g/L.
Formel vikt 781.76
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.