Beskrivning
Amikacin verkar genom att binda till den bakteriella 30S ribosomala subenheten, vilket inducerar felläsning av mRNA och lämnar bakterien oförmögen att syntetisera proteiner som är viktiga för dess tillväxt. Det stör translokationen av tRNA från A-stället till P-stället. Amikacin måste ges intravenöst eller intramuskulärt; det absorberas inte oralt.
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 37517-28-5 |
| pH | 9,5 till 11,5 (1 % vattenlösning) |
| Potens | ca 900 μg/mg |
| Färg | White to Light Gray |
| Kvantitet | 250 mg |
| Optisk rotation | 100.5° |
| Molekylformel | C22H43N5O13 |
| Kokpunkt | 981,8 °C (760 mmHg) |
| Synonym | 1-N-[L(-)-4-Amino-2-hydroxy-butyryl] kanamycin A, O-3-Amino-3-deoxy-a -D-glucopyranosyl-(1 ---> 6)-O-6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranosyl-(1 ---> 4)]- N1 -(4-amino-2-hydroxy-1-oxobutyl)-2-deoxy-D-streptamine, Lukadin |
| Visa mer |