Läs mer
Amiloride hydrochloride dihydrate, MedChemExpress
Beschreibung
Amiloride hydrochloride dihydrate (MK-870 hydrochloride dihydrate) is an inhibitor of both epithelial sodium channel (ENaC) and urokinase-type plasminogen activator receptor (uTPA). Amiloride hydrochloride dihydrate is a blocker of polycystin-2 (PC2
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Amiloride hydrochloride dihydrate |
| CAS | 17440-83-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H13Cl2N7O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | MK-870 hydrochloride dihydrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (275.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2 mg/mL (6.62 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=NC(Cl)=C(N)N=C1N)NC(N)=N.[H]Cl.O.O |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.12 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?