Läs mer
Amiloridhydrokloriddihydrat, Mikromol™
Produktkod. 18003410
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18003410 250 mg
1 options
Produktkod. 18003410 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0560.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Amiloridhydrokloriddihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amiloride Hydrochloride Dihydrate
CAS 17440-83-4
Analyt- eller komponentnamn Amiloride Hydrochloride Dihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H8 Cl N7 O . Cl H . 2 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Amiloride Hydrochloride Dihydrate, 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride, hydrate (1:1:2), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (8CI), N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride dihydrate
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
LEDER O.O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
IUPAC-namn 3,5-diamino-N-karbamamimidoyl-6-kloropyrrazin-2-karboxamid; dihydrat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 302.12
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 301,0457 g/mol