Learn More
Amiloridhydrokloriddihydrat
Product Code. 15424599
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15424599 5 g 5g
15414599 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15424599 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J62168.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2601.00 SEK
    2088.65 SEK / 5g
    Save 512.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Add to basket
Natriumkanalblockerare | CAS: 17440-83-4 | C6H13Cl2N7O3 | 302,116 g/mol
Amiloridhydrokloriddihydrat används som en hämmare av kalciumkanal- och natriumkanalproteiner. Det minskar elektrisk potential över tubulära epitel, hämmar angiogenes och hämmar kapillärmorfogenesen helt och reversibelt vid cirka 130 ?M. Amilorid
  • HCl är en hämmare av natrium/kalium-ATPasprotein. Definierar I2A-amiloridkänsliga och I2B-amiloridinsensitive imidazolinbindande blockerar TRPP3, syresensor- (ASIC) och mekanogerade membranjonkanaler samt Na+/H+-utbytaren. Hemmar också urokinastyp-plasminogenaktiveraren (uPA); har ingen effekt på vävnadstyp-plasminogenaktivatorn.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Amiloridhydrokloriddihydrat används som en hämmare för kalciumkanal och natriumkanalprotein. Det minskar elektrisk potential över tubulära epitel, hämmar angiogenes och hämmar kapillärmorfogenes helt och reversibelt vid cirka 130 μM. Amilorid • HCl är en hämmare av natrium/kalium-ATPasprotein. Definierar I2A-amiloridkänsliga och I2B-amiloridinkänsliga imidazolinbindande blockerar TRPP3, syrasensor- (ASIC) och mekanogerade membranjonkanaler samt Na+/H+-utbytaren. Hemmar också urokinastyp-plasminogenaktivator (uPA); har ingen effekt på vävnadstyp-plasminogenaktiveraren.
Löslighet
Löslig i vatten vid 50 mg/ml
Anteckningar
Förvara den på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Håll dig borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17440-83-4
Molekylformel C6H13Cl2N7O3
Molekylvikt (g/mol) 302.116
MDL-nummer MFCD00058197
InChI-nyckel LTKVFMLMEYCWMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym amiloride hydrochloride dihydrate, modamide, nirulid, amiloride hcl, amiloride hcl dihydrate, amilorid hydrochlorid-2-wasser, unii-fzj37245uc, amiloride hydrochloride usan:usp, amiloride dihydrate hydrochloride, n-amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride dihydrate
PubChem CID 68540
ChEBI CHEBI:2640
IUPAC-namn 3,5-diamino-6-chloro-N-(diaminomethylidene)pyrazine-2-carboxamide;dihydrate;hydrochloride
LEDER C1(=C(N=C(C(=N1)Cl)N)N)C(=O)N=C(N)N.O.O.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Amiloride hydrochloride dihydrate
Smältpunkt >240 °C
Färg Gult
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,406
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 50 mg/ml
Formel vikt 266.09
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning