Läs mer
Amiloride hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16448216
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16448216 100 mg
16462086 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16448216 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0285A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Amiloride hydrochloride (MK-870 hydrochloride) is an inhibitor of both epithelial sodium channel (ENaC) and urokinase-type plasminogen activator receptor (uTPA). Amiloride hydrochloride is a blocker of polycystin-2 (PC2; TRPP2) channel.
Amiloride hydrochloride (MK-870 hydrochloride) is an inhibitor of both epithelial sodium channel (ENaC) and urokinase-type plasminogen activator receptor (uTPA). Amiloride hydrochloride is a blocker of polycystin-2 (PC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amiloride hydrochloride
CAS 2016-88-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H9Cl2N7O
Kvantitet 100 mg
Synonym MK-870 hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (375.81 mM) ∣H2O : 7.14 mg/mL (26.83 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=NC(Cl)=C(N)N=C1N)NC(N)=N.Cl
Molekylvikt (g/mol) 266.09
Formel vikt 266.09
Procent renhet 99.46%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism