Läs mer
Amiloride Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amiloride hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H |
| Formel vikt | 265.0246 |