Läs mer
Amilorid monohydrokloriddihydrat, TRC
Produktkod. 30348550
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30348550 500 mg
1 options
Produktkod. 30348550 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA684560500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amiloride Hydrochloride Dihydrate
CAS 17440-83-4
Molekylformel C6 H8 Cl N7 O . Cl H . 2 H2 O
Kvantitet 500 mg
Synonym Amiloride Hydrochloride Dihydrate, 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride, hydrate (1:1:2), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (8CI), N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride dihydrate
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
LEDER O.O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
IUPAC-namn 3,5-diamino-N-karbamamimidoyl-6-kloropyrrazin-2-karboxamid; dihydrat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 302.12
Formel vikt 301.0457