Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
| Kvantitet | 10 mL (2 x 5 mL) |
| Formulering | 0.016 M PBS (pH 7.4) |
| För användning med (applikation) | Flow Cytometry |