Läs mer
Aminitrozole, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-5-nitrothiazole |
| CAS | 140-40-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Acetamido-5-nitrothiazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H5 N3 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Acetamide, N-(5-nitro-2-thiazolyl)-Thiazole, 2-acetamido-5-nitro- (6CI,7CI), 2-(Acetylamino)-5-nitrothiazole, 2-Acetamido-5-nitrothiazole, 5-Nitro-2-acetamidothiazole, Acetyl enheptin, Acinitrazol, Acinitrazole, Ametoterina, Aminitrozol, Aminitrozole, CL 5279, Cyzine Premix, Enheptin A, Gynofon, Lavoflagin, N-(5-Nitro-2-thiazolyl)acetamide, NSC 31539, NSC 45914, Nitazol, Nitazole, Nithiamide, Pleocide, Trichlorad, Trichocid, Trichoman, Trichorad, Trichoral, Tricogen, Tricolaval, Tricoral, Tricosteril, Trikolaval, Tritheon |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3O3S/c1-3(9)7-5-6-2-4(12-5)8(10)11/h2H,1H3,(H,6,7,9) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(=O)Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-] |
| Visa mer |