Läs mer
MP Biomedicals Aminosyradiet, syntetisk, pellets
Produktkod. 11467341 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467341 10 kg 10kg
11477341 20 kg 20kg
11487341 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467341 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0296036210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20705.00 SEK
    19723.14 SEK / 10kg
    Save 981.86 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kost rik på aminosyror. Kan tillsättas i agargel för att öka smakligheten.
  • Kost rik på aminosyror
  • Kan tillsättas i agargel för att öka smakligheten
  • Kan användas för forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Djurkost
Disponibel Engångsbruk
Formatera Pellets
Kvantitet 10 kg
Sterilitet Icke-steril
Förvaringskrav Kylt
Längd (engelska) 1 ft.
Längd (metrisk) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.