Läs mer
MP Biomedicals Aminosyradiet, syntetisk, pellets
Produktkod. 11487341 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487341 50 kg 50kg
11467341 10 kg 10kg
11477341 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487341 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0296036250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75545.00 SEK
    71963.75 SEK / 50kg
    Save 3581.25 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kost rik på aminosyror. Kan tillsättas i agargel för att öka smakligheten.
  • Kost rik på aminosyror
  • Kan tillsättas i agargel för att öka smakligheten
  • Kan användas för forskning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Djurkost
Disponibel Engångsbruk
Formatera Pellets
Kvantitet 50 kg
Sterilitet Icke-steril
Förvaringskrav Kylt
Längd (engelska) 1 ft.
Längd (metrisk) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.