Läs mer
Aminoalbendazulfon, TRC
Produktkod. 30133241
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133241 50 mg
30138374 100 mg
18042420 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133241 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA58095050MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80983-34-2
Molekylformel C10 H13 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 239.29
Synonym 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole-2-aminosulfone, SKF 81038
IUPAC-namn 5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amin
LEDER CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Albendazole-2-aminosulfone
Analyt- eller komponentnamn Albendazole-2-aminosulfone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 239.0728
Procent renhet >95%