Läs mer
Amino(difenyl)ättiksyra (2,2-Difenylglycin), Mikromol™
Beskrivning
Amino(difenyl)ättiksyra (2,2-Difenylglycin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine) |
| CAS | 3060-50-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H13 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Phenytoin Sodium Imp. C (EP), Phenytoin Imp. C (EP), Phenytoin USP Related Compound A, Phenytoin USP RC A, Amino(diphenyl)acetic Acid, 2,2-Diphenylglycine, Phenytoin Related Compound A, Phenytoin Impurity C, Phenytoin Sodium Impurity C, Phenytoin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17) |
| LEDER | NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-amino-2,2-difenylättiksyra |
| Visa mer |