Läs mer
Amino(difenyl)ättiksyra (2,2-Difenylglycin), Mikromol™
Produktkod. 30460482
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460482 4 x 25 mg
17967864 25 mg
17908054 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30460482 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0630.0400254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Amino(difenyl)ättiksyra (2,2-Difenylglycin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine)
CAS 3060-50-2
Analyt- eller komponentnamn Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H13 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Phenytoin Sodium Imp. C (EP), Phenytoin Imp. C (EP), Phenytoin USP Related Compound A, Phenytoin USP RC A, Amino(diphenyl)acetic Acid, 2,2-Diphenylglycine, Phenytoin Related Compound A, Phenytoin Impurity C, Phenytoin Sodium Impurity C, Phenytoin Impurity C
InChI formel InChI=1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-amino-2,2-difenylättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 227.26
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 227,0946 g/mol