Läs mer
Amino Hydroxynimesulide NAC Adduct, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amino Hydroxynimesulide NAC Adduct |
| CAS | 1094566-37-6 |
| Molekylformel | C18H21N3O7S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-[2-amino-4-(4-hydroxyphenoxy)-5-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-L-cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O7S2/c1-10(22)20-15(18(24)25)9-29-17-8-14(21-30(2,26)27)16(7-13(17)19)28-12-5-3-11(23)4-6-12/h3-8,15,21,23H,9,19H2,1-2H3,(H,20,22)(H,24,25)/t15-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H](CSc1cc(NS(=O)(=O)C)c(Oc2ccc(O)cc2)cc1N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-acetamido-3-[2-amino-4-(4-hydroxyphenoxy)-5-(methanesulfonamido)phenyl]sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 455.51 |