Läs mer
ε-Amino-N-kapronsyra, 99,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11468000 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468000 1 kg 1kg
11438000 25 g 25g
11448000 100 g 100g
11458000 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11468000 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210164591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7780.00 SEK
    7407.87 SEK / 1kg
    Save 372.13 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 60-32-2
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.175
InChI-nyckel SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
IUPAC-namn 6-aminohexansyra
LEDER C(CCC(=O)O)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ε-Amino-N-caproic Acid
Färg Vitt
Densitet 1.48g/mL
Analysprocentintervall 99.8%
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 131.2
Fysisk form Kristallint pulver