Läs mer
ε-Amino-N-Kapronsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11465965 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465965 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 11465965 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210164594
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Hämmar plasmin och karboxipeptidas B. ε-Amino-N-Kapronsyra, MP Biomedicals är en lysinanalog som främjar snabb dissociation av plasmin och därigenom hämmar aktiveringen av plasminogen och efterföljande fibrinolys. Den har använts bl.a
EACA rapporteras hämma kymotrypsin, faktor VIIa, lysinkarboxipeptidas, plasmin och plasminogenaktivator. Rapporteras hämma plasminogenbindning till aktiverade blodplättar. En tidig rapport indikerade att det hämmar aktiveringen av den första komponenten i komplementsystemet. Binder och inaktiverar karboxipeptidas B.
Specifikationer
CAS 60-32-2
Smältpunkt 205 °C till 215 °C
Densitet 1,48 g/ml (bokstavligen)
Molekylformel C6H13NO2
Kvantitet 5 kg
Synonym 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml); sparsamt löslig i alkohol och metanol; praktiskt taget olöslig i eter; Olöslig i etanol.
InChI-nyckel SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CCC(=O)O)CCN
IUPAC-namn 6-aminohexansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.175
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
Formel vikt 131.2
Fysisk form Pulver