Läs mer
Amino-peg1-t-butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amino-peg1-t-butyl Ester |
| CAS | 1260092-46-3 |
| Molekylformel | C9H19NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-(2-Aminoethoxy)-propanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO3/c1-9(2,3)13-8(11)4-6-12-7-5-10/h4-7,10H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CCOCCN |
| IUPAC-namn | tert-butyl 3-(2-aminoethoxy)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.25 |
| Formel vikt | 189.1365 |