Läs mer
Amino-PEG2-alkohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Aminoethoxy)ethanol |
| CAS | 929-06-6 |
| Molekylformel | C4 H11 N O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-(2-Aminoethoxy)ethanol, 1-Amino-2-(2-hydroxyethoxy)ethane, 2-(2-Aminoethoxy)ethan-1-ol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethylamine, 2-(Hydroxyethoxy)ethylamine, 2-Amino-2'-hydroxydiethyl ether, 2-Aminoethyl 2-hydroxyethyl ether, 5-Amino-3-oxapentan-1-ol, 5-Hydroxy-3-oxapentylamine, Diethylene glycol amine, Diethylene glycol monoamine, Diglycolamine, Diglycolamine Agent, Diglycolamine-succinimide graft copolymer, NSC 86108, O-(2-Hydroxyethyl) ethanolamine, β-(β-Hydroxyethoxy)ethylamine, β-Hydroxy-β'-aminodiethyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2 |
| LEDER | NCCOCCO |
| IUPAC-namn | 2-(2-aminoetoxi)etanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.14 |
| Formel vikt | 105.079 |