Läs mer
Amino-PEG3-C2-Azido, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane |
| CAS | 134179-38-7 |
| Molekylformel | C8 H18 N4 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N4O3/c9-1-3-13-5-7-15-8-6-14-4-2-11-12-10/h1-9H2 |
| LEDER | NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-(2-azidoetoxi)etoxy]etoxy]ethanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vikt | 218.1379 |