Läs mer
Amino-PEG3-C2-Azido, TRC
Produktkod. 30326276
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30326276 10 g -
30316546 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30326276 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA58500010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
CAS 134179-38-7
Molekylformel C8 H18 N4 O3
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
InChI formel InChI=1S/C8H18N4O3/c9-1-3-13-5-7-15-8-6-14-4-2-11-12-10/h1-9H2
LEDER NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
IUPAC-namn 2-[2-[2-(2-azidoetoxi)etoxy]etoxy]ethanamin
Molekylvikt (g/mol) 218.25
Formel vikt 218.1379