missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Amino-PEG6-amine(>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaeicosane-1,20-diamine |
| CAS | 76927-70-3 |
| Molekylformel | C14 H32 N2 O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaeicosane-1,20-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H32N2O6/c15-1-3-17-5-7-19-9-11-21-13-14-22-12-10-20-8-6-18-4-2-16/h1-16H2 |
| LEDER | NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.414 |
| Formel vikt | 324.226 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?