Läs mer
Aminoacetaldehyde diethyl acetal, 98%
Produktkod. 11448633
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448633 25 g 25g
11458633 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448633 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10427.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 645-36-3 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Aminoacetaldehyd-dietylacetal, används som en agrokemisk mellanprodukt, farmaceutisk, syntesmaterial mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Aminoacetaldehyd dietylacetal, används som en agrokemisk
mellanprodukt, farmaceutisk, syntesmaterial mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval, torr plats. Förvara i en väl tillsluten behållare. Vidta åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, syraklorider, syraanhydrider, Koldioxid (CO2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 645-36-3
Molekylformel C6H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 133.19
MDL-nummer MFCD00008136
InChI-nyckel HJKLEAOXCZIMPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diethoxyethylamine, aminoacetaldehyde diethyl acetal, ethanamine, 2,2-diethoxy, 2,2-diethoxyethan-1-amine, 2-aminoacetaldehyde diethyl acetal, glycinaldehyde diethyl acetal, aminoacetal, diethoxyethylamine, acetaldehyde, amino-, diethyl acetal, aminoacetaldehydediethylacetal
PubChem CID 69524
IUPAC-namn 2,2-dietoxietanamin
LEDER CCOC(CN)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Densitet 0.916
Kokpunkt 162°C to 163°C
Flampunkt 45°C (113°F)
Linjär formel H2NCH2CH(OCH2CH3)2
Brytningsindex 1.417
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 506067
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 133.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.