Läs mer
Aminoacetaldehyde Diethyl Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminoacetaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 645-36-3 |
| Molekylformel | C6H15NO2 |
| Kvantitet | 10 mL |
| Synonym | Amino-acetaldehyde Diethyl Acetal, 1,1-Diethoxy-2-aminoethane, 1-Amino-2,2-diethoxyethane, 2,2-Bis(ethyloxy)ethanamine, 2,2-Diethoxyethanamine, 2,2-Diethoxyethylamine, 2-Aminoacetaldehyde Diethyl Acetal, Aminoacetaldehyde Diethyl Acetal, Glycinaldehyde Diethyl Acetal, NSC 19501, alpha-Aminoacetaldehyde Diethyl Acetal, beta,beta-Diethoxyethylamine, 2,2-Diethoxy-ethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(CN)OCC |
| IUPAC-namn | 2,2-diethoxyethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.19 |
| Formel vikt | 133.1103 |