Läs mer
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 99%
Produktkod. 10225770 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10225770 25 g Glasflaska 25g
10235770 100 g Glasflaska 100g
10657122 500 g Glasflaska 500g
10532354 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10225770 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153340250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22483-09-6 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22483-09-6
MDL-nummer MFCD00008135
InChI-nyckel QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 2,2-dimethoxyethylamine, ethanamine, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethan-1-amine, dimethylaminoacetal, amino acetaldehyde dimethyl acetal, 1-amino-2,2-dimethoxyethane, 2-aminoacetaldehyde dimethyl acetal, acetaldehyde, amino-, dimethyl acetal, acmc-209fwr
PubChem CID 89728
IUPAC-namn 2,2-dimetoxietanamin
LEDER COC(CN)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Namnnotering 99%
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 135°C to 139°C (95.0 mmHg)
Flampunkt 41°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H11NO2
Linjär formel H2NCH2CH(OCH3)2
Brytningsindex 1.4160 to 1.418
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, II, 758
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible
Molekylvikt (g/mol) 105.14
Viskositet 0.15 Pas (20°C)
Formel vikt 105.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.