Läs mer
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 99%
Produktkod. 11462887
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462887 500 g 500g
11442887 25 g 25g
11452887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15498.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22483-09-6 | C4H11NO2 | 105.137 g/mol
Aminoacetaldehyddimetyl användes vid framställning av kitosandendrimerhybrider med olika funktionella grupper såsom karboxyl, ester och poly(etylenglykol). Det användes i en syntes av en bicyklisk prolinanalog från L-askorbinsyra och i en 3-komponentreaktion katalyserad av MgClO4 vilket ledde tillα -aminofosfonater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Aminoacetaldehyddimetyl användes vid framställning av kitosandendrimerhybrider med olika funktionella grupper såsom karboxyl, ester och poly(etylenglykol). Det användes i en syntes av en bicyklisk prolinanalog från L-askorbinsyra och i en 3-komponentreaktion katalyserad av MgClO4 vilket ledde tillα -aminofosfonater.
Löslighet
Blandbar i vatten. Löslig i kloroform, metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22483-09-6
Molekylformel C4H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 105.137
MDL-nummer MFCD00008135
InChI-nyckel QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 2,2-dimethoxyethylamine, ethanamine, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethan-1-amine, dimethylaminoacetal, amino acetaldehyde dimethyl acetal, 1-amino-2,2-dimethoxyethane, 2-aminoacetaldehyde dimethyl acetal, acetaldehyde, amino-, dimethyl acetal, acmc-209fwr
PubChem CID 89728
IUPAC-namn 2,2-dimetoxietanamin
LEDER COC(CN)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Densitet 0.973
Kokpunkt 135°C to 138°C
Flampunkt 41°C (106°F)
Brytningsindex 1.417
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 741868
Löslighetsinformation Miscible in water. Soluble in chloroform,methanol.
Formel vikt 105.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.