Läs mer
Aminoacetonitrilhydroklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15431757
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431757 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15431757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041984.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 6011-14-9 | C2H5ClN2 | 92,526 g/mol
Används som farmaceutiska mellanprodukter, transport av organisk syntetisk råvara.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminoacetonitrile hydrochloride
Smältpunkt 166 °C till 171 °C (dekomposition)
CAS 6011-14-9
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall >98%
Molekylformel C2H5ClN2
MDL-nummer MFCD00012850
Synonym aminoacetonitrile hydrochloride, 2-aminoacetonitrile hydrochloride, glycinonitrile hydrochloride, aminoacetonitrile hcl, unii-s8l3v1ksb7, acetonitrile, amino-, monohydrochloride, s8l3v1ksb7, aminoacetonitrile.hcl, amino-acetonitrile hcl, acmc-209mhz
Löslighetsinformation Löslig i vatten 20 °C, 1000 g/L.
InChI-nyckel XFKYKTBPRBZDFG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C#N)N.Cl
IUPAC-namn 2-aminoacetonitril; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 92.526
PubChem CID 11491918
Formel vikt 92.53
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aminoacetonitrile hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aminoacetonitrile hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.