Läs mer
Aminoacetonitrilhydroklorid, TRC
Produktkod. 30323330
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30323330 25 g
1 options
Produktkod. 30323330 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA58005525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminoacetonitrile Hydrochloride
CAS 6011-14-9
Molekylformel C2H5ClN2
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Amino-acetonitrile Hydrochloride, Amino-acetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Monohydrochloride, 2-Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Hydrochloride, alpha-Aminoacetonitrile Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H4N2.ClH/c3-1-2-4;/h1,3H2;1H
LEDER Cl.NCC#N
IUPAC-namn 2-aminoacetonitril; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 92.53
Formel vikt 92.0141