Läs mer
Aminoacetonitrilhydroklorid, TRC
Produktkod. 30310568
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30310568 100 g
1 options
Produktkod. 30310568 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA580055100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminoacetonitrile Hydrochloride
CAS 6011-14-9
Molekylformel C2H5ClN2
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Amino-acetonitrile Hydrochloride, Amino-acetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Monohydrochloride, 2-Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Hydrochloride, alpha-Aminoacetonitrile Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H4N2.ClH/c3-1-2-4;/h1,3H2;1H
LEDER Cl.NCC#N
IUPAC-namn 2-aminoacetonitril; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 92.53
Formel vikt 92.0141