Läs mer
Aminoacetonitrilsulfat, 97 %
Produktkod. 11369759
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369759 500 g 500g
11349759 25 g 25g
11359759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22155.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 5466-22-8 | C4H8N8·H2SO4
Aminoacetonitrilsulfat används i organisk syntes, katalytiskt medel, petrokemisk tillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Aminoacetonitrilsulfat används i organisk syntes, katalytiskt
medel, petrokemiska tillsatser.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5466-22-8
Molekylformel C4H8N8·H2SO4
MDL-nummer MFCD00012851
Synonym Glycinonitrile sulfate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminoacetonitrile sulfate
Smältpunkt ∼160 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Linjär formel (H2NCH2CN)2·H2SO4
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 3916094
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,412
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 210.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.