Läs mer
Aminoacetonitrile Sulfate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 5466-22-8 |
| Smältpunkt | 118°C to 122°C |
| MDL-nummer | MFCD01941514 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Aminoacetonitrile sulfate, Glycinonitrile sulphate, Aminoacetonitrile sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.21 |
| Kvalitet | Research |