Läs mer
Aminoacridine Hydrochloride Monohydrate (9-Aminoacridine Hydrochloride Monohydrate), Mikromol™
Beskrivning
Aminoacridine Hydrochloride Monohydrate (9-Aminoacridine Hydrochloride Monohydrate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate |
| CAS | 52417-22-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H10 N2 . Cl H . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 9-Acridinamine, hydrochloride, hydrate, 9-Acridinamine, monohydrochloride, monohydrate, 9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2 |
| LEDER | O.Cl.Nc1c2ccccc2nc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | acridin-9-amine;hydrate;hydrochloride |
| Visa mer |