Läs mer
Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16461119
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16461119 1 mg
16456967 5 mg
16434248 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16461119 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108939
MedChemExpress Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1 is a bacterial aminoacyl tRNA synthetase (aaRS) inhibitor.
Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1 is a bacterial aminoacyl tRNA synthetase (aaRS) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1
CAS 219931-45-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H25N7O7S
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 65 mg/mL (141.46 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@@H]1[C@@H](COS(=O)(NC([C@H]([C@@H](C)CC)N)=O)=O)O[C@@H](N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2)[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 459.48
Formel vikt 459.48
Procent renhet 99.63%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation