Läs mer
Aminoadipic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16441199
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16441199 1 g
1 options
Produktkod. 16441199 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113328
MedChemExpress Aminoadipic acid is an intermediate in the metabolism of lysine and saccharopine.
Aminoadipic acid is an intermediate in the metabolism of lysine and saccharopine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminoadipic acid
Fysisk form Powder
CAS 542-32-5
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H11NO4
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation H2O : 5 mg/mL (31.03 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (12.41 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C(N)CCCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 161.16
Formel vikt 161.16
Procent renhet 95.0%