Beskrivning
Thermo Scientific Aminoallyl-dUTP (5-[3-aminoallyl]-2'-deoxiuridin-5'-trifosfat) tillhandahålls som 10 mM och 50 mM vattenlösningar titrerade till pH 7,0 med NaOH.
Aminoallyl-dUTP kan enzymatiskt införlivas i DNA med:
• Omvända transkriptaser
•Taq DNA-polymeras (kat. nr EP0072)
• phi29 DNA-polymeras (EP0091)
• Klenow Fragment (EP0051)
• Klenow Fragment, exo- (EP0421)
• DNA-polymeras I (EP0041)
Det resulterande amininnehållande DNA:t kan därefter märkas med vilket aminreaktivt fluorescerande färgämne, biotin eller hapten som helst.
Ansökningar
• Enzymatisk indirekt icke-radioaktiv märkning av DNA under cDNA-syntes
• PCR
• Nick-översättning
• Slumpmässig grundad märkning
• Primerförlängning
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 mM |
| Innehåll och lagring | Aminoallyl-dUTP-lösning, 10 mM (100μ L) Butik på– 20 °C. |
| Form | Vätska |
| Polymeras | DNA-polymeras |
| Märkningsmetod | Direkt märkning |
| Etikett eller färgämne | Aminoallyl |
| Kvantitet | 100μ L |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | cDNA-syntes, Icke-radioaktiv märkning |