Läs mer
Aminobutanol, TRC
Produktkod. 30138750
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138750 25 g
30136271 50 g
30003775 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138750 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60211025G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-20-8
Molekylformel C4 H11 N O
Molekylvikt (g/mol) 89.14
Synonym 1-Butanol, 2-amino-, 2-Amino-1-butanol, (RS)-2-Amino-1-butanol, (±)-2-Amino-1-butanol, 1-(Hydroxymethyl)propylamine, 1-Hydroxy-2-aminobutane, 1-Hydroxy-2-butylamine, 1-Hydroxy-sec-butylamine, 1-Hydroxybutan-2-amine, 2-Amino-1-hydroxybutane, 2-Aminobutyl alcohol, DL-2-Amino-1-butanol, DL-2-Aminobutanol, DL-α-Aminobutanol, NSC 1068, dl-2-Amino-1-butanol
IUPAC-namn 2-aminobutan-1-ol
LEDER CCC(N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-1-butanol
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3
Formel vikt 89.0841