Läs mer
Aminokapronsyra, Mikromol™
Produktkod. 17909404
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17909404 500 mg
1 options
Produktkod. 17909404 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0896.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Aminokapronsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminocaproic acid
CAS 60-32-2
Analyt- eller komponentnamn Aminocaproic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H13 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Aminocaproic Acid, Ω-Aminocaproic acid, Ω-Aminohexanoic acid, 177 J.D., 6-Amino-n-hexanoic acid, 6-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, ACS, Acepramin, Acepramine, Acikaprin, Afibrin, Amicar, Amikar, Aminokapron, CL 10304, CY 116, Caplamin, Capramol, Caprocid, Caprolisin, EACA, EACS, Epsamon, Epsicapron, Epsikapron, Epsilcapramin, Epsilon S, Hemocaprol, Hemopar, Hepin, Ipsilon, NSC 212532, NSC 26154, NSC 400230, Respramin, epsilon-Aminocaproic acid, epsilon-Amino-n-hexanoic acid, epsilon-Aminohexanoic acid, epsilon-Leucine, epsilon-Norleucine, omega-Aminocaproic acid, omega-Aminohexanoic acid
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
LEDER NCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn 6-aminohexansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 131,0946 g/mol