missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Aminocyclopyrachlor 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30315756
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315756 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30315756 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10200500AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Aminocyclopyrachlor
CAS 858956-08-8
Analyt- eller komponentnamn Aminocyclopyrachlor
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H8 Cl N3 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 6-amino-5-chloro-2-cyclopropyl-, 6-Amino-5-chloro-2-cyclopropyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, DPX-MAT 28
InChI formel InChI=1S/C8H8ClN3O2/c9-4-5(8(13)14)11-7(3-1-2-3)12-6(4)10/h3H,1-2H2,(H,13,14)(H2,10,11,12)
LEDER Nc1nc(nc(C(=O)O)c1Cl)C2CC2
IUPAC-namn 6-amino-5-chloro-2-cyclopropyl-pyrimidine-4-carboxylic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 213.621
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 213.0305 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.