Läs mer
Aminocyclopyrachlor methyl, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminocyclopyrachlor-methyl |
| CAS | 858954-83-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aminocyclopyrachlor-methyl |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C9 H10 Cl N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 4-Amino-5-chloro-2-cyclopropyl-6-(methoxycarbonyl)pyrimidine, 6-Amino-5-chloro-2-cyclopropylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, Aminocyclopyrachlor Methyl, Aminocyclopyrachlor methyl ester, DPX-KJM 44, Methyl 6-amino-5-chloro-2-cyclopropyl-4-pyrimi |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClN3O2/c1-15-9(14)6-5(10)7(11)13-8(12-6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3,(H2,11,12,13) |
| LEDER | COC(=O)c1nc(nc(N)c1Cl)C2CC2 |
| IUPAC-namn | methyl 6-amino-5-chloro-2-cyclopropylpyrimidine-4-carboxylate |
| Visa mer |